Drukuj
VWR®, Lejki analityczne
Dostawca: VWR Collection
221-0243EA 79 PLN
221-0243 221-0244 221-0245 221-0246 221-0247 221-0248 221-0249 221-0250 VWRI221-0246S
VWR®, Lejki analityczne
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki analityczne
PP, przeźroczyste.
  • Żebra wewnętrzne pod kątem 58° do szybkiej filtracji
  • Zewnętrzne żebra zapobiegają uwięzieniu powietrza pod bibułą
  • Bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna
Zaprojektowany do użytku ze standardowymi filtrami papierowymi. Kąt stożka 60°.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable