Drukuj
VWR®, Naczynia do spalania
Dostawca: VWR Collection
459-0233EA 213 PLN
459-0233 459-0232 459-0231 459-0230 459-0229 459-0228 459-0227
VWR®, Naczynia do spalania
Łódeczki Łódeczki do spalań
Tygiel porcelanowy, glazurowany, produkowane zgodnie z DIN 12904.
  • Wytrzymałość termiczna max. 1000 °C
  • Stabilne z dużą płaską, nieglazurowaną podstawą
  • Tygiel porcelanowy glazurowany ma wysoką odporność na działanie kwasów i zasad