Drukuj
VWR®, Biurety, kran boczny
Dostawca: VWR Collection
612-4144EA 320 PLN
612-4144 612-4142 612-4143
VWR®, Biurety, kran boczny
Biurety
Szkło borokrzemowe 3.3, klasa AS.
  • Pasek Schellbacha, kran szklany
  • Niebieska podziałka
  • Certyfikat serii
DIN EN ISO 385
Certyfikaty: DIN EN ISO 385