Drukuj
VWR®, Biurety z kranem prostym
Dostawca: VWR Collection
612-4139EA 282 PLN
612-4139 612-4140 612-4141
VWR®, Biurety z kranem prostym
Biurety
Szkło borokrzemowe 3.3, klasa AS.
  • Pasek Schellbacha, kran szklany
  • Niebieska podziałka
  • Certyfikat serii
Certyfikaty: DIN EN ISO 385