Drukuj
VWR®, Moździerze bez tłuczków
Dostawca: VWR Collection
410-0117EA 2380 PLN
410-0117 410-0108 410-0118 410-0116 410-0115 410-0114 410-0113 410-0112 410-0111 410-0110 410-0109
VWR®, Moździerze bez tłuczków
Moździerze i tłuczki Moździerze
Porcelanowe, produkowane zgodnie z normą DIN 12906.
  • Z wylewem
  • Szkliwione na zewnątrz, wewnątrz nieszkliwione
  • Wysoka odporność na kwasy i zasady