Drukuj
Systemy regałowe, wózki na kółkach z otwartymi półkami, MetroMax Q®
Dostawca: Metro International
Q536EG3 Q556EG3 Q566BG3 Q356EG3 Q336EG3 Q436EG3
METOQ536EG3EA 6310 PLN
METOQ536EG3 METOQ556EG3 METOQ566BG3 METOQ356EG3 METOQ336EG3 METOQ436EG3
Systemy regałowe, wózki na kółkach z otwartymi półkami, MetroMax Q®
Meble Regały i szafki
Corrosion proof shelves and posts with removable polymer mats.
  • Load capacity: 408 kg (for models with PU castors); 272 kg (for models with resilient rubber castors)
Standard unit consist of 5 shelves (4 open grid, 1 bottom solid shelf), posts, wedge connectors and choice of PU or resilient rubber castors.