Drukuj
Bandaż mocyjący Askina® Elast fine
Dostawca: B. Braun
9046089 9047085
BRAU9046089EA 102 PLN
BRAU9046089 BRAU9047085
Bandaż mocyjący Askina® Elast fine
Artykuły pierwszej pomocy Opatrunki i plastry
Elastic fixation bandage made from 54% polyamide and 46% viscose for securing wound dressings and splints and for light compression bandages.
  • Approx. 140% lengthways elasticity
  • Secure, long-lasting hold thanks to supple and elastic material
  • High stability thanks to woven edge
DIN 61634