Drukuj
Standardowe zastawki
Dostawca: COWIE
016.1203.2 016.1204.2 016.1302.6.2 016.1303.2 016.1304.2 016.804.2 016.803.2 016.802.5.2 016.802.2 016.704.2 016.703.2 016.702.5.2 016.702.2 016.703.7.2 016.704.9.2 016.803.7.2 016.804.9.2 016.705.2 016.805.2 016.1202.6.2
COWI016.1203.2EA 166 PLN
COWI016.1203.2 COWI016.1204.2 COWI016.1302.6.2 COWI016.1303.2 COWI016.1304.2 COWI016.804.2 COWI016.803.2 COWI016.802.5.2 COWI016.802.2 COWI016.704.2 COWI016.703.2 COWI016.702.5.2 COWI016.702.2 COWI016.703.7.2 COWI016.704.9.2 COWI016.803.7.2 COWI016.804.9.2 COWI016.705.2 COWI016.805.2 COWI016.1202.6.2
Standardowe zastawki
Zawory odcinające
Standard valves made of PTFE.
  • Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
  • Valves may be sterlised at 135 °C
  • Very good chemical resistance