Drukuj
Cyfrowy czasomierz biurkowy, Prisma 200 / Prisma 400
Dostawca: HANHART
626.2625-00 625.2625-00
609-1114EA 1270 PLN
609-1114 609-1113
Cyfrowy czasomierz biurkowy, Prisma 200 / Prisma 400
Minutniki Minutniki cyfrowe
Timers with two (Prisma 200) or four channels (Prisma 400).
  • Channels can be started simultaneously
  • Addition, Flyback, Countdown
  • Adjustable acoustic alarm, clock
  • Repeat, manual or automatic
  • Selectable: 1/10 second or 1/100 minute
  • Timing capacity: 10 hours