Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Dostawca: Poulten & Graf
1.5124502F 1.5125502F 1.5125902F 1.5124602F 1.5123702F 1.5124604F 1.5125104F 1.5124104F 1.5124304F 1.5125304F 1.5125504F
612-0543EA 48.5 PLN
612-0543 POUL1.5125502F POUL1.5125902F 612-0555 POUL1.5123702F POUL1.5124604F POUL1.5125104F POUL1.5124104F POUL1.5124304F POUL1.5125304F POUL1.5125504F
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3,3 z korkiem PP.
  • Skalibrowany, zawiera (TC, In). Z oznaczeniem brzegu. Zatwierdzona zgodność
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042