Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, brązowe oznaczenia
Dostawca: Poulten & Graf
1.50037F 1.50043F 1.50045F 1.50051F 1.50053F 1.50055F 1.50059F
POUL1.50037FEA 47 PLN
POUL1.50037F POUL1.50043F 612-0550 POUL1.50051F POUL1.50053F 612-0533 POUL1.50059F
Kolby miarowe, klasa A, brązowe oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3,3 z koralikową obwódką.
  • Skalibrowany, zawiera (TC, In). Z oznaczeniem brzegu. Certyfikat zgodności (oznaczenie DE-M)
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042