Drukuj
Chusteczki do cleanroom, BioClean Oryx™
Dostawca: Nitritex
BOWB-12 BOWB-9 BOWS-9 BOWS-9B BOWS-12
NITRBOWB-12EA 2900 PLN
NITRBOWB-12 NITRBOWB-9 NITRBOWS-9 NITRBOWS-9B NITRBOWS-12
Chusteczki do cleanroom, BioClean Oryx™
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Te chusteczki do pomieszczeń czystych wykonane są z plątanej włókniny policelulozowej. Nie zawierają wybielaczy optycznych ani środków wybielających i zapewniają doskonałe właściwości absorpcyjne.
  • Bezpyłowe
  • Niestrzępiące
  • Bardzo wytrzymałe, gładkie i trwałe
  • Wersja sterylna jest sterylizowana promieniami gamma
Suitable for use in Class 100, ISO 5, M3.5 environments.
Kolor: Biały.
Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Uwaga: Aktualne dane, najnowsze wyniki badań i rodzaje metod badawczych można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.