Drukuj
Karabinki Screwgate
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
1002833 1002837 1018960 1009276 1018969 1018977 1018963
139-0216EA 212 PLN
139-0216 111-1364 139-0242 111-1391 111-1440 111-1441 111-1439
Karabinki Screwgate
Zabezpieczenia przed upadkiem Karabińczyk
The anchorage connectors and karabiners are used for securing an intermediate attachment to an anchorage point.
  • Available in different shapes, sizes and materials
Dodatkowe informacje: EN 362