Drukuj
Kolby trypsynizujące
Dostawca: witeg Labortechnik
5.507.305 5.507.308 5.507.306 5.507.303 5.507.304 5.507.307
WITG5.507.305EA 337 PLN
WITG5.507.305 WITG5.507.308 WITG5.507.306 WITG5.507.303 WITG5.507.304 WITG5.507.307
Kolby trypsynizujące
Kolby Butle do trypsynizacji
Kolby trypsynizacyjne, skalowane, przeznaczone do przekształcania fragmentów tkanek i homogenacji w zawiesiny komórkowe poprzez trawienie trypsyną białek łącznych. Żłobienia w kolbie zwiększają intensywne mieszanie.