Drukuj
Kolby Erlenmeyera, z nakrętką
Dostawca: witeg Labortechnik
5.507.003 5.507.006 5.507.004 5.507.005 5.507.007
WITG5.507.003EA 104 PLN
WITG5.507.003 WITG5.507.006 WITG5.507.004 WITG5.507.005 WITG5.507.007
Kolby Erlenmeyera, z nakrętką
Kolby Kolby Erlenmeyera
Kolby Erlenmeyera, wykonane ze szkła borokrzemowego, z gwintem, skalowane, mogą być używane do przechowywania pożywek hodowlanych i mieszania.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury