Drukuj
Statywy na probówki, ABS
Dostawca: LP ITALIANA
181082 182082
LPIT181082EA 1340 PLN
LPIT181082 LPIT182082
Statywy na probówki, ABS
Statywy do probówek Tube Racks
Stackable and non floating ABS rack with alphanumeric grid.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance