Drukuj
Eksykatory z powłoką zabezpieczającą PROTEFAN
Dostawca: witeg Labortechnik
5.065.200 5.065.300
WITG5.065.200EA 2520 PLN
WITG5.065.200 WITG5.065.300
Eksykatory z powłoką zabezpieczającą PROTEFAN
Eksykatory Eksykatory szklane
Desiccators are made of borosilicate glass, with safety PROTEFAN coating as implosion and splinter protection.