Drukuj
Cylindry miarowe, klasy B
Dostawca: witeg Labortechnik
3.700.200 3.700.003
613-5248EA 499 PLN
613-5248 WITG3.700.003
Cylindry miarowe, klasy B
Cylindry Cylindry miarowe
Borosilicate glass 3.3, tall form, class B.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Hexagonal with plastic base and protection collar, spout
  • Brown graduation
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788