Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, białe oznaczenia
Dostawca: witeg Labortechnik
3.670.012 3.670.500 3.670.00114 3.670.030 3.670.150 3.670.017 3.670.018 3.670.016 3.670.025.29 3.669.001.10BR
WITG3.670.012EA 247 PLN
WITG3.670.012 WITG3.670.500 WITG3.670.00114 WITG3.670.030 WITG3.670.150 WITG3.670.017 WITG3.670.018 WITG3.670.016 WITG3.670.025.29 WITG3.669.001.10BR
Kolby miarowe, klasa A, białe oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, bursztynowe, z korkiem szklanym.
  • Białe znaczenia
  • Certyfikat zgodności (oznaczenie DE-M)
  • Obejmuje certyfikat partii
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042