Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, białe oznaczenia
Dostawca: witeg Labortechnik
3.670.002.P 3.670.005.P 3.670.006.P
WITG3.670.002.PEA 210 PLN
WITG3.670.002.P WITG3.670.005.P WITG3.670.006.P
Kolby miarowe, klasa A, białe oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, oranżowe, z korkiem PE.
  • Białe znaczenia
  • Certyfikat zgodności (oznaczenie DE-M)
  • Obejmuje certyfikat partii
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042