Drukuj
Stożki sedymentacyjne typu Imhoffa
Dostawca: Witeg
WITG2.936.000EA 1210 PLN
WITG2.936.000
Stożki sedymentacyjne typu Imhoffa
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Leje sedymentacyjne
Made of borosilicate glass.
  • Graduated
  • With NS stopcock
  • Very good temperature and chemical resistance