Drukuj
Szklane butelki wagowe
Dostawca: Witeg
WITG2.872.005EA 93.6 PLN
WITG2.872.005
Szklane butelki wagowe
Butelki i butle Naczynka wagowe
Wykonane ze szkła borokrzemowego.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
  • Stałe podziałki i miary
Niska forma