Drukuj
Kolumny kapilarne, Elite-225 do autosystemu
Dostawca: PerkinElmer
PERCN9316175EA 2540 PLN
PERCN9316175 PERCN9316177 PERCN9316180 PERCN9316181 PERCN9316174
Kolumny kapilarne, Elite-225 do autosystemu
Kolumny chromatograficzne
Elite-225 columns are fused silica columns coated with phenylmethylpolysiloxane (50% cyanopropylphenyl).