Drukuj
Bottles, narrow neck, square, HDPE, graduated, with screw caps
Dostawca: LP Italiana
LPIT294232EA 775 PLN
LPIT294232
Bottles, narrow neck, square, HDPE, graduated, with screw caps
HDPE, półprzezroczysty.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
  • Ze skalą
Zakrętka z uszczelką.