Drukuj
Pokrywki do naczyń reakcyjnych, 60 mm, czysty PTFE
Dostawca: COWIE
PC705.060.003 PC705.060.004
COWIPC705.060.003EA 613 PLN
COWIPC705.060.003 COWIPC705.060.004
Pokrywki do naczyń reakcyjnych, 60 mm, czysty PTFE
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
PTFE, white.
  • Chemically inert
  • Designed to reduce contamination and simplify cleaning
  • Non-Scratch
  • Reduced breakages
  • Improved safety