Drukuj
Zamknięcie ze szczotką do butelek
Dostawca: RIXIUS
8-1090-18-57 8-1090-18-77
RIXI8-1090-18-57EA 452 PLN
RIXI8-1090-18-57 RIXI8-1090-18-77
Zamknięcie ze szczotką do butelek
Nakrętki Nakrętki
Closures with brush made of HDPE.
  • Brush with goat black hair of about 57 mm length
  • For 10 ml round bottles