Drukuj
Butelki chemiczne, szeroka szyja, kwadratowe
Dostawca: RIXIUS
2-0600-0950-70 2-0604-0250-50 2-0600-0500-64 2-0600-0250-50
RIXI2-0600-0950-70EA 2620 PLN
RIXI2-0600-0950-70 RIXI2-0604-0250-50 RIXI2-0600-0500-64 RIXI2-0600-0250-50
Butelki chemiczne, szeroka szyja, kwadratowe
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
Informacje do zamówienia: Zakrętki należy zamawiać oddzielnie.