Drukuj
Biurety, boczny zawór odcinający, klasa AS, Schellbach
Dostawca: witeg Labortechnik
3.012.905 3.012.255 3.012.505
661-4120EA 379 PLN
661-4120 661-4121 661-4122
Biurety, boczny zawór odcinający, klasa AS, Schellbach
Biurety
Burettes, class AS, Schellbach blue line, conformity certified and made of clear borosilicate glass.
  • Main point ring graduation
  • Lateral stopcock, with PTFE-needle valve
  • Overtwist device