Drukuj
Pipety z podziałką do analizy enzymatycznej, klasa AS
Dostawca: witeg Labortechnik
3.517.011 3.517.710 3.517.021 3.517.505 3.517.051 3.517.101 3.517.201 3.517.202
WITG3.517.011EA 246 PLN
WITG3.517.011 WITG3.517.710 WITG3.517.021 WITG3.517.505 WITG3.517.051 WITG3.517.101 WITG3.517.201 WITG3.517.202
Pipety z podziałką do analizy enzymatycznej, klasa AS
Pipety Pipety wielomiarowe
Pipettes for enzymatic analysis.
  • For partial delivery
  • Main point ring-graduation
  • Diffico-brown
  • Calibrated to contain „EX"
DIN 12699
Certyfikaty: DIN 12699. Conformity certified (except for article with *).