Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, Przezroczysty
Dostawca: witeg Labortechnik
3.664.016.BL 3.664.00214.BL 3.664.002.BL 3.664.00314.BL 3.664.003.BL 3.664.006.BL 3.664.011.BL 3.664.012.BL 3.664.015.BL 3.664.020.BL 3.664.025.BL 3.664.050.BL 3.664.100.BL 3.664.200.BL 3.664.00114.BL 3.664.00214
613-4325EA 116 PLN
613-4325 WITG3.664.00214.BL WITG3.664.002.BL WITG3.664.00314.BL WITG3.664.003.BL WITG3.664.006.BL WITG3.664.011.BL WITG3.664.012.BL WITG3.664.015.BL WITG3.664.020.BL WITG3.664.025.BL WITG3.664.050.BL WITG3.664.100.BL WITG3.664.200.BL WITG3.664.00114.BL WITG3.664.00214
Kolby miarowe, klasa A, Przezroczysty
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem PE.
  • Oznaczenie DE-M zgodnie z niemieckim prawem kalibracyjnym
  • Dołączony certyfikat partii
Certyfikaty: Tolerancja w nawiązaniu do DIN EN ISO 1042