Drukuj
Podstawy stojaka
Dostawca: BOCHEM
5031 5030 5032 5033 5034 5037 5038 5035 5036
BOCH5031EA 213 PLN
BOCH5031 BOCH5030 BOCH5032 241-3167 BOCH5034 BOCH5037 BOCH5038 BOCH5035 BOCH5036
Podstawy stojaka
Statywy laboratoryjne
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
Certyfikaty: DIN 12892