Eter metylowy cyklopentylu ≥99.9% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
84565.290EA
600
PLN
84565.290
84565.360
Eter metylowy cyklopentylu ≥99.9% stabilised, GPR RECTAPUR®
Eter metylowy cyklopentylu
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Colouration | Max. 10 APHA |
Peroxides (as H2O2) | Max. 50 ppm |
Water | Max. 100 ppm |