Drukuj
Kapsuły do pobierania próbek wód podziemnych, Polycap™ GW, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
6724-6004 6714-6004
701-0173EA 27990 PLN
701-0173 701-0164
Kapsuły do pobierania próbek wód podziemnych, Polycap™ GW, Whatman™
Filtry Kapsuły filtracyjne z membraną
Te filtry kapsułkowe Polycap™ GW (woda gruntowa) są specjalnie zaprojektowane do przygotowywania próbek próbek wody gruntowej do analizy rozpuszczonych metali. In-line design ze schodkowymi zaciskami węża i hydrofilową membraną z polieterosulfonu (PES) ułatwiają stosowanie do pobierania próbek w terenie.
  • Stepped hose barb fittings allow for connection directly to outlet of a sampling pump with various size tubing
  • Effective filtration surface area of 600 cm² to ensure rapid sample collection
  • PES filters in thermally fused housing eliminate sample contamination that could come from glues, adhesives, metals, epoxies, or extraneous materials
  • Lot number printed on each unit for traceability supports use in regulated field sampling methods such as EPA Method 3005 for ground water analysis
The United States Environmental Protection Agency (EPA) and other environmental protection agencies have protocols specifying support of ground water sampling with a 0,45 µm filter prior to analysing dissolved or suspended metals (EPA Method 3005).