Drukuj
Pipety z podziałką, z tłokiem, FORTUNA®
Dostawca: Poulten & Graf
1.1424702 1.1423204
612-1007EA 360 PLN
612-1007 612-1505
Pipety z podziałką, z tłokiem, FORTUNA®
Pipety Pipety wielomiarowe
Clear glass.
  • Blue or amber graduations
  • Clear calibrated cylinders
  • Tolerance indications
  • Use of pipetting aid not necessary
  • Single pack
Without certificate.