Drukuj
Kolumny chromatograficzne z dyskami
Dostawca: witeg Labortechnik
2.132.005 2.132.008 2.132.001 2.132.014
WITG2.132.005EA 486 PLN
WITG2.132.005 WITG2.132.008 WITG2.132.001 WITG2.132.014
Kolumny chromatograficzne z dyskami
Kolumny chromatograficzne
These borosilicate glass chromatography columns have fused-in sintered glass discs, ST-stopcock, with solid plug and screw-thread retaining nut.