Drukuj
Odbiorniki destylacyjne wg Bernhauer
Dostawca: witeg Labortechnik
1.932.001 1.934.001 1.930.001 1.936.001
WITG1.932.001EA 481 PLN
WITG1.932.001 WITG1.934.001 WITG1.930.001 WITG1.936.001
Odbiorniki destylacyjne wg Bernhauer
Elementy do destylacji Odbieralniki destylatu
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes