Drukuj
Adaptery, dostawa, proste
Dostawca: witeg Labortechnik
1.900.019 1.900.024 1.900.029
WITG1.900.019EA 101 PLN
WITG1.900.019 WITG1.900.024 WITG1.900.029
Adaptery, dostawa, proste
Elementy do destylacji Łączniki destylacyjne
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes