Drukuj
Kolumny frakcjonujące, Hempel, z płaszczem szklanym
Dostawca: witeg Labortechnik
1.503.500 1.503.300
WITG1.503.500EA 415 PLN
WITG1.503.500 WITG1.503.300
Kolumny frakcjonujące, Hempel, z płaszczem szklanym
Elementy do destylacji Kolumny destylacyjne
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For packings like Raschig rings or glass beads, with NS socket and NS cone, with fixed vacuum jacket.