Drukuj
VWR® VAPOUR-Line Eco, Top loading autoclaves
Dostawca: VWR Collection
481-0671EA 28700 PLN
481-0671 481-0665 481-0708
VWR® VAPOUR-Line Eco, Top loading autoclaves
Autoklawy Autoklawy (sterylizatory parowe)
Łatwy w użyciu, automatyczny, niezawodny i wygodny autoklaw do wszystkich standardowych procedur laboratoryjnych, ze specjalnymi funkcjami, takimi jak obliczanie F₀ i sterylizacja cieczy przy użyciu elastycznej sondy temperaturowej (dla modelu 50 L).
  • Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, instrukcje umieszczone na panelu głównym
  • Prosta instalacja, łatwy w użyciu i konserwacji
  • W pełni automatyczny, zgodny z wymaganiami GLP
  • Możliwość konfigurowania programów
  • Bezpieczeństwo: Pokrywa izolacyjna ABS z blokadą
  • Elastyczna sonda temperaturowa PT100 dla Eco 50 (stała dla Eco 25), możliwość umieszczenia w cieczy (zalecane maks. 50 ml)
Wewnętrzny zbiornik ciśnieniowy i konstrukcja zewnętrzna ze stali nierdzewnej (Eco 25 AISI 304 S/S, Eco 50 AISI 316L S/S).
Conform to European PED regulations, CE mark. IQ, OQ, PQ documentation available on request.
Certyfikaty: Zgodne z europejskimi przepisami PED, oznakowanie CE. Dokumentacja IQ/OQ/PQ dostępna na zapytanie.
Uwaga: Prosimy o kontakt z lokalnym biurem Avantor w celu wyboru właściwego modelu/funkcji odpowiednich dla Państwa aplikacji.