Drukuj
Butelki, szeroka szyja, kwadratowe, z gwintem
Dostawca: RIXIUS
2-E0-0500-60 2-E0-0250-60 2-M0-2000-60 2-M0-1000-80 2-M0-2000-80 2-V0-0100-40 2-S0-0050-18 2-D0-0100-25 2-E0-1000-25 2-U0-1000-60 2-M0-1500-80 2-H0-0500-40 2-E0-1000-40 2-OP0-1000-60 2-V0-0125-40 2-D0-0030-25 2-UO-250-80 2-E0-1000-60 2-D0-0050-25-K 2-E0-1000-25WA 2-V0-0250-40I 2-V0-0250-25WA 2-H0-0500-25FO 2-M0-2500-80 2-U0-1000-80
RIXI2-E0-0500-60EA 15.1 PLN
RIXI2-E0-0500-60 RIXI2-E0-0250-60 RIXI2-M0-2000-60 RIXI2-M0-1000-80 RIXI2-M0-2000-80 RIXI2-V0-0100-40 RIXI2-S0-0050-18 RIXI2-D0-0100-25 RIXI2-E0-1000-25 RIXI2-U0-1000-60 RIXI2-M0-1500-80 RIXI2-H0-0500-40 RIXI2-E0-1000-40 RIXI2-OP0-1000-60 RIXI2-V0-0125-40 RIXI2-D0-0030-25 RIXI2-UO-250-80 RIXI2-E0-1000-60 RIXI2-D0-0050-25-K RIXI2-E0-1000-25WA RIXI2-V0-0250-40I RIXI2-V0-0250-25WA RIXI2-H0-0500-25FO RIXI2-M0-2500-80 RIXI2-U0-1000-80
Butelki, szeroka szyja, kwadratowe, z gwintem
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, naturalny.
  • Sztywne i odporne na rozbicie
  • Odporny na wodę, roztwory wodne i większość chemikaliów
  • Doskonała odporność na parę wodną
  • Prążkowane boki zapewniają pewny chwyt
Butelki kwadratowe lub prostokątne z dużym otworem do napełniania do pakowania i przechowywania płynów, proszków i granulatów.
Informacje do zamówienia: Zakrętki należy zamawiać oddzielnie.