Drukuj
Pojemniki na odchody z zakrętką
Dostawca: LP ITALIANA
109247 109447 109147 109148 109048 109047 109448 109248
LPIT109247EA 1340 PLN
LPIT109247 LPIT109447 LPIT109147 LPIT109148 LPIT109048 LPIT109047 LPIT109448 LPIT109248
Pojemniki na odchody z zakrętką
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Sample Collection/Preparation Faeces Sample Collection
Containers made of PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
With or without spoon and label.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904