Drukuj
Lejki wgłębne, cylindryczne, z wagą ciśnieniową
Dostawca: witeg Labortechnik
1.895.001 1.895.022 1.895.023 1.895.002 1.895.021
WITG1.895.001EA 464 PLN
WITG1.895.001 WITG1.895.022 WITG1.895.023 WITG1.895.002 WITG1.895.021
Lejki wgłębne, cylindryczne, z wagą ciśnieniową
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Wkraplacze
Dropping funnels, cylindrical, made of borosilicate glass, stopcock with glass key. With drip nozzle.
  • Graduated
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With screw-thread retaling nut.