Drukuj
Lejki wgłębne, cylindryczne, z wagą ciśnieniową
Dostawca: witeg Labortechnik
1.892.100 1.892.250 1.892.500
WITG1.892.100EA 353 PLN
WITG1.892.100 WITG1.892.250 WITG1.892.500
Lejki wgłębne, cylindryczne, z wagą ciśnieniową
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Wkraplacze
Dropping funnels, spherical, made of borosilicate glass 3.3, stopcock with glass key. With NS cone and socket.
  • Without graduations
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes