Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
92209800105 92209800205 92209800409 92209800509 92209800810 42096008 92209800303
HECH92209800105EA 729 PLN
HECH92209800105 HECH92209800205 HECH92209800409 HECH92209800509 HECH92209800810 HECH42096008 HECH92209800303
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i inskrypcje oznaczne na niebiesko.
  • Certyfikat zgodności (Oznaczenie DE-M)
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042