Drukuj
Mostki destylacyjne
Dostawca: witeg Labortechnik
1.200.300 1.200.200
WITG1.200.300EA 339 PLN
WITG1.200.300 WITG1.200.200
Mostki destylacyjne
Elementy do destylacji Nasadki destylacyjne
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Distilling links without condenser, with two vertical NS cones.