Drukuj
Pojemniki z pokrywą ciśnieniową
Dostawca: LP ITALIANA
104017 103018
LPIT104017EA 1200 PLN
LPIT104017 LPIT103018
Pojemniki z pokrywą ciśnieniową
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Container made of PS, clear, with PE snap cap.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Easy to clean
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904