Drukuj
Ligandowymienne i HILIC kolumny chromatograficzne, SUGAR
Dostawca: Resonac
F7001300 F7001400 F6700120 F6700110
554-2237EA 8090 PLN
554-2237 554-2238 554-2233 554-2232
Ligandowymienne i HILIC kolumny chromatograficzne, SUGAR
Kolumny chromatograficzne
Separation is performed by combining ligand exchange and HILIC modes.
  • SC1211 is suitable for separation of sugar alcohols
  • SZ5532 is recommended for the separation of disaccharides or trisaccharides