Drukuj
Naczynia reakcyjne, cylindryczne
Dostawca: witeg Labortechnik
0.996.001 0.996.002 0.995.500
WITG0.996.001EA 7180 PLN
WITG0.996.001 WITG0.996.002 WITG0.995.500
Naczynia reakcyjne, cylindryczne
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt cylindryczny
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With flat bottom, jacketed, flange with groove and draining valve.