Drukuj
Przelewowe kolby miarowe, klasa B
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42115042 42115006 42115048 42115012 42115078 42115024 42115030 42115066 42115072 42115018
HECH42115042EA 148 PLN
HECH42115042 HECH42115006 HECH42115048 HECH42115012 HECH42115078 HECH42115024 HECH42115030 HECH42115066 HECH42115072 HECH42115018
Przelewowe kolby miarowe, klasa B
Kolby Kolby miarowe
DURAN® szkło borokrzemowe 3.3.
  • Oznaczenia kwasoodporne i alkaliczne
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
Do analizy wody.