Drukuj
Cylindry miarowe, klasy B
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42180030 42180024 42180060 42180066
HECH42180030EA 51.7 PLN
HECH42180030 HECH42180024 HECH42180060 HECH42180066
Cylindry miarowe, klasy B
Cylindry Cylindry miarowe
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal glass base, with spout
  • Fused brown graduations
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788